Documenti fondamentali
33562
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibenzoyl-L-cystine
98%
Scegli un formato
5 G
257,60 €
257,60 €
Prezzo di listino368,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
257,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.51
Beilstein:
2068210
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
257,60 €
Prezzo di listino368,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
195-200 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H20N2O6S2/c23-17(13-7-3-1-4-8-13)21-15(19(25)26)11-29-30-12-16(20(27)28)22-18(24)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
GUTXMPQWQSOAIY-HOTGVXAUSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of integrin antagonists
  • Dissipative self-assembly of molecular gelator using chemical fuel
  • Synthesis of crosslinkable hydrogel for proliferation of encapsulated human derm fibroblast
  • Analysis for use as metallo-β-lactamase inhibitors
  • Amplification of bifunctional disulfide ligands for calmodulin
Altre note
Chiral modifier of LiBH4 for enantioselective reductions of aromatic, heteroaromatic and unsaturated ketones to alcohols[1][2][3][4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 138-138 (1985)
K. Soai et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1984)
P.G. Sammes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 111-111 (1988)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 801-801 (1987)