Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Cys-Gly, ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
General description
La Cys-Gly è un dipeptide e rappresenta un sottoprodotto catabolico del glutatione.
Application
La Cys-Gly è stata utilizzata per la derivatizzazione mediante p-idrossimercurio benzoato (PHMB) per la taratura della cromatografia a fase inversa accoppiata in linea e sequenzialmente con un rivelatore a serie di diodi UV (RPLC-DAD).
Biochem/physiol Actions
La Cys-Gly è un precursore per la biosintesi del glutatione nei neuroni. Favorisce la generazione di specie reattive dell′ossigeno in presenza di ioni metallo di transizione. La presenza di un normale livello di Cys-Gly è essenziale per la normale funzione cellulare.
La L-cisteina-L-glicina (Cys-Gly) viene utilizzata negli studi sull′omeostasi del glutatione. La Cys-Gly è una molecola importante per la ricerca negli ambiti dell′omeostasi dei tioli, dello stress ossidativo e della gestione dei metalli.
Other Notes
Frammento di glutatione
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥85% (TLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form solid | form solid |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥85% (TLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?