285463
D-Cystine
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S,S)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-Cystine, 98%
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1
LEVWYRKDKASIDU-QWWZWVQMSA-N
WGK 3