Documenti fondamentali
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Sinonimo/i:
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
Scegli un formato
5 G
137,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
137,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28N2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.53
Beilstein:
2229312
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (CE)
Attività ottica
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)