Documenti fondamentali
326178
Sigma-Aldrich
1-Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
95%
Sinonimo/i:
α-Acetoxyisobutyryl chloride, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride
Scegli un formato
5 G
54,10 €
25 G
107,00 €
54,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
54,10 €
25 G
107,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OCOCH3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.59
Beilstein:
507772
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
54,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reaction of 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate with 1-aryl ethylene glycols to yield trans chlorohydrin acetates was reported.[1]
Applicazioni
1-Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate was used in preparation of α,γ-dichloro alditols.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient synthesis of some dichloroalditols: direct regioselective chlorination of some unprotected alditols by 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate.
Benazza M, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 13(7), 967-979 (1994)
Mahesh K Lakshman et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(1), 68-76 (2007-01-04)
A diastereoselective synthesis of the nucleoside adducts corresponding to a cis ring-opening of the carcinogen (+/-)-7 beta, 8 alpha-dihydroxy-9 alpha,10 alpha-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene (BaP DE-2) by 2'-deoxyadenosine and 2'-deoxyguanosine is described. The key intermediate (+/-)-10alpha-amino-7beta,8alpha,9alpha-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene was synthesized by a highly diastereoselective dihydroxylation