307505
Methylene Violet 3RAX
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenyl phenazinium chloride, 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazinium chloride, N,N-Diethylphenosafranine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
557 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
MOVNSGGBTSIUGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3