364827
Disperse Red 13
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
2-[4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino]ethanol
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
122-129 °C (lit.)
λmax
503 nm
Stringa SMILE
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H17ClN4O3/c1-2-20(9-10-22)13-5-3-12(4-6-13)18-19-16-8-7-14(21(23)24)11-15(16)17/h3-8,11,22H,2,9-10H2,1H3/b19-18+
FEJPWLNPOFOBSP-VHEBQXMUSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?