303690
Hexaammineruthenium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ruthenium(III) chloride hexaammoniate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Ru++]
InChI
1S/2ClH.6H3N.Ru/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
SHHNQLHKJVODTN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.