415154
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Sinonimo/i:
Dipotassium nickel(2+) tetracyanide
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Densità
1.875 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
- As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
- As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?