Documenti fondamentali
372625
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedimethanol
97%
Sinonimo/i:
1,1′-Ferrocenylbis(methanol), Cyclopentadienemethanol
Scegli un formato
500 MG
182,70 €
182,70 €
Prezzo di listino261,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
182,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14FeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
182,70 €
Prezzo di listino261,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].OC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-4,7H,5H2;
ZFFYTNSKVXIYIE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ferrocene 98%
Sigma-Aldrich
F408
Ferrocene
Haipeng Xiang et al.
Nanoscale, 10(28), 13572-13580 (2018-07-06)
A sandwich-type electrochemical immunosensor for sensitive detection of a tumor marker, α-fetoprotein (AFP), was fabricated by employing polydopamine-detection antibody nanoparticles (PDANPs-Ab2) as selective redox cycling-based signal amplifiers on an electrodeposited nano-gold electrode. In this research, PDANPs prepared through oxidative polymerization