Documenti
378542
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
97%
Sinonimo/i:
Decamethylferrocene
About This Item
Formula condensata:
Fe(C5(CH3)5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
277 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Fe/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
OZHNSXNGSKKWMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)(Me10FeCp2, DecMFc) was used as an electron donor to functionalize high purity graphene with metallic palladium via a redox reaction.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ferrocene 98%
Sigma-Aldrich
F408
Ferrocene
Functionalization of graphene at the organic/water interface.
Toth PS, et al.
Chemical Science, 6.2, 1316-1323 (2015)
Articoli
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.