Documenti fondamentali
452521
Sigma-Aldrich
Iron(III) phthalocyanine-4,4′,4′′,4′′′-tetrasulfonic acid,compound with oxygen monosodium salt hydrate
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
Iron Phthalocyanine Complex
Scegli un formato
1 G
298,00 €
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
298,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H15FeN8O14S4Na · xH2O
Peso molecolare:
942.60 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 80%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
635 nm
Stringa SMILE
O.[Na+].O=O.OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Fe-]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S(O)(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Fe.Na.O2.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;;;1-2;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;1H2/q-2;2*+1;;/p-1
LGPKILMWHLVKJQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • A homogeneous photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor based on the electronic transfer mediated by tetrasulfophthalocyanine.: This study by Wang et al. (2020) explores the use of Iron(III) phthalocyanine tetrasulfonic acid sodium salt as a mediator in a photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor. The sensor demonstrated high sensitivity and stability, highlighting its potential application in environmental monitoring and industrial processes (Wang et al., 2020).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)