300756
2,3-Dimethylhydroquinone
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyl-1,4-benzenediol
Scegli un formato
65,00 €
Prezzo di listino130,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
65,00 €
Prezzo di listino130,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
223-225 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(O)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4,9-10H,1-2H3
BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?