Documenti
W342106
Sigma-Aldrich
4-oxoisoforone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2,6,6-trimetil-2-cicloesene-1,4-dione, 4-oxoisoforone, Chetoisoforone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero FEMA:
3421
Beilstein:
2207030
Numero CE:
N° CoE:
11200
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.109
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. eboll.
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
musty; woody; sweet
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 4-oxoisoforone è un composto aromatico presente nel tabacco e nello zafferano.
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Caratterizzazione del miele di Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth: profilo volatile, composti odoranti e proprietà odorose.</strong> Lo studio studio analizza i composti aromatici unici del miele di Evodia rutaecarpa, identificando il 4-ossoisoforone come componente chiave che influenza le caratteristiche sensoriali del miele, cruciali per lo sviluppo di prodotti alimentari migliorati con sapori distinti (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>Sintesi totale enantioselettiva di (R,R)-fenomenologia B e d(9)-(R,R)-blumenolo B.</strong> Descrive la sintesi di composti biologicamente attivi utilizzando il 4-ossoisoforone come precursore, dimostrando la sua versatilità nella sintesi chimica e le potenziali applicazioni nello sviluppo di agenti farmaceutici (Tan et al., 2022).</li>
<li><strong>Il mistero dell'arbusto delle farfalle Buddleja davidii: come vengono attratte le farfalle </strong> L′articolo esplora gli attrattori chimici della Buddleja davidii, con il 4-ossoisoforone identificato come un attrattore significativo, che potrebbe avere implicazioni per il miglioramento della biodiversità e dell'ecologia dei giardini (Lehner et al., 2022).</li>
</ul>
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Worldwide market screening of saffron volatile composition.
Maggi L, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 89(11), 1950-1954 (2009)
Study on the flavor change of tobacco powder during enzymatic hydrolysis and Maillard reaction
Wen DM, et al.
Science and Technology of Food Industry, 12, 038-038 (2012)
Mohamed-Elamir F Hegazy et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(5-6), 403-408 (2008-08-02)
Stereospecific olefin (C=C) and carbonyl (C=O) reduction of the readily available prochiral compound ketoisophorone (2,2,6-trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione) (1) by Marchantia polymorpha and Nicotiana tabacum cell suspension cultures produce the chiral products (6R)-levodione (2), (4R,5S)-4-hydroxy-3,3,5-trimethylcyclohexanone (3), and (4R,6R)-actinol (4) as well as the
Stefano Raimondi et al.
Journal of biotechnology, 156(4), 279-285 (2011-09-22)
Old yellow enzymes (OYEs, EC 1.6.99.1) are flavin-dependent oxidoreductases that catalyze the stereoselective trans-hydrogenation of the double bond, representing a promising alternative to metal-based catalysis. Bioconversion of ketoisophorone (KIP) by 28 non-conventional yeasts belonging to 16 different species was investigated.
Marta Goretti et al.
Bioresource technology, 102(5), 3993-3998 (2011-01-15)
The bioreduction of α,β-unsaturated ketones (ketoisophorone, 2-methyl- and 3-methyl-cyclopentenone) and aldehydes [(S)-(-)-perillaldehyde and α-methyl-cinnamaldehyde] by 23 "non-conventional" yeasts (NCYs) belonging to 21 species of the genera Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Hanseniaspora, Kazachstania, Kluyveromyces, Lindnera, Nakaseomyces, Vanderwaltozyma, and Wickerhamomyces was reported. The