T76503
Trimethylhydroquinone
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,6-Dihydroxypseudocumene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
169-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O
InChI
1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
375.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
191 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves