294675
trans-2,cis-6-Nonadienal
95%
Sinonimo/i:
Violet leaf aldehyde
Scegli un formato
21,35 €
Prezzo di listino30,50 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
21,35 €
Prezzo di listino30,50 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?