141135
2,3-Dicyanohydroquinone
98%
Sinonimo/i:
2,3-Dicyano-1,4-hydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile, DCH
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
>230 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)c(C#N)c1C#N
InChI
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-6(4-10)8(12)2-1-7(5)11/h1-2,11-12H
MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?