Documenti fondamentali
298344
Sigma-Aldrich
(−)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoroacetyl)-L-camphor
Scegli un formato
1 G
330,00 €
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
330,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
Densità
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)