195936
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor
96%
Sinonimo/i:
(+)-3-(Heptafluorobutyryl)-(+)-camphor, 3-(Perfluorobutyryl)-D-camphor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Attività ottica
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a ligand in the synthesis of chiral europium complex for optoelectronic and photonic applications.
- As a ligand in the preparation of sodium tetrakis(3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln(III) complexes applicable as chemical sensors and NMR shift reagents.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter