1424109
USP
Metanolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard, standard stock, and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Methyl alcohol
- Polyvinyl Alcohol
- Acetone
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup