Documenti fondamentali
189006
Sigma-Aldrich
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoroacetyl)-D-camphor
Scegli un formato
1 G
90,20 €
90,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
90,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.24
Beilstein:
6779716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
90,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
ISLOIHOAZDSEAJ-XGLFCGLISA-N
Applicazioni
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor reacts with suitable chiral ketone precursors to generate chiral dioxiranes in situ, which can catalyse the direct asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective epoxidation of unfunctionalized alkenes using dioxiranes generated in situ.
Curci R, et al.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5831-5834 (1995)