Documenti fondamentali
670960
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol
≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl}pyrrolidine
Scegli un formato
1 G
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
111,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15F12NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Purezza ottica
ee: ≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
113-117 °C
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)