If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution | 43,60 € |
100 mL | Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution | 75,50 € |
500 mL | Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution | 272,00 € 231,20 € |
1 L | Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution | 403,00 € |
Informazioni su questo articolo
biological source
Elaeis guineensis
Quality Segment
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description natural, ≥98%, FG | description ≥98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group - |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay - |
| biological source Elaeis guineensis | biological source - | biological source - | biological source - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 15-17 °C (lit.) | mp 15-17 °C (lit.) | mp 15-17 °C (lit.) | mp 15-17 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
124-07-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf