Documenti fondamentali
493163
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
13C Labeled octanoic acid, Caprylic acid-1,2,3,4-13C4
Scegli un formato
1 G
338,00 €
338,00 €
Prezzo di listino1.690,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
338,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3(13CH2)313CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
338,00 €
Prezzo di listino1.690,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i5+1,6+1,7+1,8+1
WWZKQHOCKIZLMA-WKHKRNGSSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)