Documenti fondamentali
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
98%
Sinonimo/i:
D-Mannitol diacetonide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.30
Beilstein:
83765
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)