Documenti fondamentali
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol
98%
Scegli un formato
5 G
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
123,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.43
Beilstein:
4235336
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)