Documenti fondamentali
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropylidene-L-ascorbic acid
98%
Sinonimo/i:
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Scegli un formato
5 G
55,00 €
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
55,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.19
Beilstein:
86893
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)