Documenti fondamentali
329266
Sigma-Aldrich
1,4:3,6-Dianhydro-D-mannitol
95%
Sinonimo/i:
Isomannide
Scegli un formato
25 G
79,40 €
100 G
261,00 €
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
79,40 €
100 G
261,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
80509
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +89°, c = 3 in H2O
Punto di fusione
80-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
KLDXJTOLSGUMSJ-KVTDHHQDSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Han-Na Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(6) (2019-03-21)
Polyurethane (PU) is a versatile polymer used in a wide range of applications. Recently, imparting PU with self-healing properties has attracted much interest to improve the product durability. The self-healing mechanism conceivably occurs through the existence of dynamic reversible bonds
Srikanth Vijjamarri et al.
ChemSusChem, 11(17), 2881-2888 (2018-06-30)
Several degradable poly(silyl ether)s (PSEs) have been synthesized by dehydrogenative cross-coupling between bio-based 1,4:3,6-dianhydrohexitols (isosorbide and isomannide) and commercially available hydrosilanes. An air-stable manganese salen nitrido complex [MnV N(salen-3,5-tBu2 )] was employed as the catalyst. High-molecular-weight polymer was obtained from