Documenti fondamentali
284750
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
6-Methylnicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Beilstein:
112049
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
210-213 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The co-ordination complex of the formula [Ni(L1)2(H2O)4].4H2O where L1H = 6-methylpyridine-3-carboxylic acid was structurally charaterized using X-ray single crystal analysis[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
3D non porous and thermally labile nickel (II) and manganese (II) complexes with hetero donor ligands: Synthesis, X-ray single crystal structure, thermal and luminescent study.
Dalai S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(8), 1843-1848 (2010)