482099
Cyclopropanemethanol
≥99.5%
Sinonimo/i:
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- cyclopropanecarbaldehyde
- cyclopropylmethylsulfonate
- dibenzyl cyclopropylmethyl phosphate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup