198242
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
99%
Sinonimo/i:
4-Oxotetrahydropyran
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
166-166.5 °C (lit.)
Densità
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Stringa SMILE
O=C1CCOCC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?