281255
1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dihydroxy-2-carboxy naphthoic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-5-8(11(14)15)10(13)7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
VOJUXHHACRXLTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3