H47003
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
97%
Sinonimo/i:
Juglone
Saggio
97%
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Trypanocidal drugs.[1]
- Tacrine-naphthoquinone hybrids with potential application in the treatment of Alzheimer′s disease.[2]
- Juglone-based electroactive polymer, poly(5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-co-5-hydroxy-3-thioacetic acid-1,4-naphthoquinone), for the electrochemical detection of DNA hybridization.[3]
- Ent-nocardione A, naturally-occurring tyrosine phosphatase inhibitor.[4]
Juglone can also be used as a dienophile in the Diels–Alder reaction for the synthesis of variety of C-aryl glycosides.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?