180246
2-Naphthoic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Naphthalenecarboxylic acid
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
hot water: slightly soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?