Documenti fondamentali
277789
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
98%
Scegli un formato
25 G
32,70 €
100 G
105,00 €
32,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
32,70 €
100 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
P. ebollizione
232 °C/757 mmHg (lit.)
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene on treatment with iPrMgCl.LiCl in THF and then DMF at 0°C, followed by the reaction with molecular iodine and aq NH3 yields the corresponding aromatic nitrile[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Practical one-pot conversion of aryl bromides and ?-bromostyrenes into aromatic nitriles and cinnamonitriles.
Ishii G, et al.
Tetrahedron, 69(5), 1462-1469 (2013)