Documenti
177261
Sigma-Aldrich
DPPF
greener alternative
97%
Sinonimo/i:
1,1′-ferrocenedil-bis(difenilfosfina), dppf
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H28FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Ene Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
181-182 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
HPXNTHKXCYMIJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi verdi che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è stato migliorato per offrire una maggiore efficienza catalitica. Per maggiori informazioni, fare clic qui.
Innovativi derivati del furano funzionalizzati sono stati preparati attraverso la formazione di legami C-C e C-O Pd-fosfina sequenziali.
Applicazioni
Ligando per la sintesi verde di ammine catalizzata dal rutenio da ammine e alcoli attraverso l′autotrasferimento dell′idrogeno.
N-alchilazione di ammine e sulfonamidi catalizzata da rutenio utilizzando la metodologia dell′idrogeno autotrasferito
Ligando usato in una sintesi di accoppiamento catalizzata da Pd(II) dei sistemi ad anello di oxazepina.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6054-6054 (1997)
Alejandro Pérez Luna et al.
Organic letters, 5(25), 4771-4774 (2003-12-05)
The diastereoselective synthesis of hydrazinocyclopentenes 6 or 7 can be achieved in a straightforward manner from Diels-Alder adduct 4 using an acid-catalyzed rearrangement or a palladium-catalyzed allylic substitution reaction. In the latter case, enantioenriched compounds with ee values up to
Anastasia, L.; Dumond, Y. R.; Negishi, E.
European Journal of Organic Chemistry, 3039-3039 (2001)
Tanimori, Shinji; et al.
Synthesis, 5, 865-869 (2006)
Palucki, M.;Wolfe, J. P.; Buchwald, S.-L.
Journal of the American Chemical Society, 118, 10333-10333 (1996)