Documenti fondamentali
574074
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene, 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1H-imidazolium chloride, 2,5-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H37ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
278 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2cc[n+](c2)-c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-21H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used with palladium acetate to generate an N-heterocyclic carbene catalyst for carbonylative cross-coupling of pyridyl halides with aryl boronic acids.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 63, 682-682 (2007)
Articoli
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Emerging class of privileged ligands