290157
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Sinonimo/i:
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
contiene
3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−16 °C (lit.)
Densità
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C