Documenti fondamentali
662232
Sigma-Aldrich
N-Heterocyclic Carbene Ligands Kit I
Sinonimo/i:
Heterocyclic Carbene Ligands
Scegli un formato
1 KIT
371,00 €
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
371,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Livello qualitativo
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 6566231,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride, 97% 1 gSDS
  • 6566311,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride, 95% 1 gSDS
  • 6600191,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate, 96% 1 gSDS
  • 6600351,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97% 1 gSDS
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Domande
  1. What specific compounds are included in the N-Heterocyclic Carbene Ligands Kit I (662232)?
    1 risposta
    1. The kit components can be found below the 'DESCRIPTION' section under 'Kit Components Also Available Separately'. This kit contains the following:
      1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride, 97% 1 g
      1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride, 95% 1 g
      1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate, 96% 1 g
      1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97% 1 g