Documenti fondamentali
263397
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
25,00 €
5 G
41,58 €
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,00 €
5 G
41,58 €
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.03
Beilstein:
656506
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
Densità
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide has been used:
  • as derivatization reagent in detection of uracil in DNA by GC and negative chemical ionization mass spectrometry[1]
  • in enantioselective synthesis of non-peptidic neurokinin NK1 receptor antagonist, L-733,060[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B C Blount et al.
Analytical biochemistry, 219(2), 195-200 (1994-06-01)
A sensitive method using gas chromatography and negative chemical ionization mass spectrometry for the detection of uracil in DNA is described. Uracil DNA glycosylase is used to specifically cleave uracil from DNA. Once removed, uracil is derivatized with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Stereoselective synthesis of L-733,060.
Bhaskar G and Venkateswara Rao B.
Tetrahedron Letters, 44(5), 915-917 (2003)