Documenti fondamentali
290319
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α-Bromo-3,5-difluorotoluene
Scegli un formato
5 G
44,20 €
25 G
129,00 €
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,20 €
25 G
129,00 €
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/4.5 mmHg (lit.)
Densità
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
KVSVNRFSKRFPIL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Highly efficient N-heterocyclic carbene/pyridine-based ruthenium sensitizers: complexes for dye-sensitized solar cells.
Wei-Chun Chang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(44), 8161-8164 (2010-09-22)
Ya-Tuan Ma et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 9), o2468-o2468 (2010-01-01)
The title compound, C(15)H(12)F(2)O(3), has been obtained by the reaction of 2,4-dihy-droxy-lacetonephenone, potassium carbonate and 3,5-difluoro-benzyl bromide. The hy-droxy group is involved in an intra-molecular O-H⋯O hydrogen bond in each of the two independent mol-ecules in the asymmetric unit. The