Documenti fondamentali
630241
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
97%
Scegli un formato
1 G
63,10 €
63,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
63,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH≡CC6H3(CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4230 (lit.)
P. ebollizione
147-148 °C (lit.)
Densità
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-7(9(11,12)13)5-8(4-6)10(14,15)16/h1,3-5H
MAHIBRPXUPUAIF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
112.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)