Documenti fondamentali
290149
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
95%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
56,60 €
5 G
263,00 €
56,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
56,60 €
5 G
263,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
Densità
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)