Documenti fondamentali
265284
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Scegli un formato
5 G
58,00 €
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.56
Beilstein:
2593440
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
Densità
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3ClF6O/c10-7(17)4-1-5(8(11,12)13)3-6(2-4)9(14,15)16/h1-3H
WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride was used in the quantitative and selective assay for the measurement of low levels of clonidine in human plasma[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J Girault et al.
Biomedical & environmental mass spectrometry, 17(6), 443-448 (1988-12-01)
A new quantitative and selective assay was developed for the measurement of low levels of clonidine in human plasma. The drug and the deuterated internal standard (2H4)clonidine are quantified by gas chromatography/negative ion chemical ionization mass spectrometry with methane as
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass