Documenti fondamentali
259780
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylstyrene
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
Scegli un formato
5 G
158,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
158,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
209 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)