Documenti fondamentali
455644
Sigma-Aldrich
4-tert-Butoxystyrene
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
4-tert -Butoxystyrene, p -tert -Butoxystyrene
Scegli un formato
50 ML
22,47 €
22,47 €
Prezzo di listino32,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
22,47 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC6H4OC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
22,47 €
Prezzo di listino32,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
contiene
200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
72-73 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
GRFNSWBVXHLTCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Wei-Cheng Chen et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
In this study, we synthesized two main chain-type block copolymers featuring hydrogen bond donor and acceptor segments through atom transfer radical polymerization (ATRP) using a bifunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanoparticle as the initiator. Hydrosilylation of vinylbenzyl chloride at the