Documenti fondamentali
V2909
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
greener alternative
95%
Sinonimo/i:
β-Vinylnaphthalene, 2-Ethenylnaphthalene
Scegli un formato
5 G
117,00 €
25 G
468,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
117,00 €
25 G
468,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Punteggio alternativa più verde
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
<5% methyl alcohol
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Vinylnaphthalene (2VNP) can be prepared by the alkylation of naphthalene to I-and 2 ethylnapthalenes followed by dehydrogenation, or by oxidation followed by dehydration. 2VNP is the monomer for poly-(2-vinylnapthalene).[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Applicazioni
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer[2] and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene.The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.[3]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies of the antenna effect in polymer molecules. 13 preparation and photophysical studies of poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinylnaphthalene).
Nowakowska MB, et al.
Macromolecules, 22(10), 3903-3908 (1989)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary (1989)
Poly (2-vinylnaphthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene as a Photoactive Polymer Micelle and Stabilizer for Polystyrene Latexes
Cao T, et al.
Macromolecules, 27(25), 7459-7464 (1994)