D206806
1,1-Diphenylethylene
97%
Sinonimo/i:
α,α-Diphenylethylene, 1,1-Diphenylethene, 1,1′-Ethenylidenebis[benzene], 1-Phenylethenylbenzene, Rhodium acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.608 (lit.)
P. eboll.
270-271 °C (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves