Documenti fondamentali
N26601
Sigma-Aldrich
3-Nitrostyrene
96%
Scegli un formato
2.5 G
75,90 €
75,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
75,90 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
75,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Yafei Sun et al.
Nature communications, 11(1), 4600-4600 (2020-09-16)
Supported gold nanoparticles are emerging catalysts for heterogeneous catalytic reactions, including selective hydrogenation. The traditionally used supports such as silica do not favor the heterolytic dissociation of hydrogen on the surface of gold, thus limiting its hydrogenation activity. Here we
S A Bright et al.
Oncology reports, 41(5), 3127-3136 (2019-03-22)
The nitrostyrene scaffold was previously identified as a lead target structure for the development of effective compounds targeting Burkitt's lymphoma. The present study aimed to develop these compounds further in haematological malignancies, including chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Cellular viability, flow