Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 93,70 € 70,27 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3C6H4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.15
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1863548
70,27 €
Prezzo di listino93,70 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI key
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?